Fortfahren mit
AT51/5-3D0
NovaSeptum® Halter GS
Synonym(e):
NovaSeptum Holder GS, 5-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
needle size
1.0 mm
sterility
sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
fitting
50.5 mm TC inlet, 50.5 mm TC outlet
General description
Mehrfache Probennahme Ihres Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit der NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen ist Kontamination keine Bedrohung mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für 0 sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Features and Benefits
Oberfläche, Außenseite: Geschliffen und polirt zu Ra 0,5 μm mittels Elektropolitur, glassperlengestrahlt
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AT91/6-3D0AG21/380X252-3D0AT11/2-3D0
fitting
50.5 mm TC inlet, 50.5 mm TC outlet
fitting
64 mm TC inlet, 64 mm TC outlet
fitting
-
fitting
25 mm TC inlet, 25 mm TC outlet
material
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
material
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
material
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
material
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435), blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeptum® Halter GS