Merck
AP510P
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper des Schafs, HRP-Konjugat
1 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) gehört zur Familie der Glykoprotein-Immunglobuline, die Immunantworten gegen Krankheitserreger zeigen. IgG trägt zur Immunantwort bei, indem es die Effektorzellen des angeborenen Immunsystems mobilisiert und proinflammatorische Reaktionen induziert. Solche proinflammatorischen Reaktionen werden durch Fcg-Rezeptoren vermittelt, die mit sialylierten Fc-Fragmenten auf IgG-Molekülen interagieren. Dieser Antikörper wurde aus Bestellnr. AP510, Anti-Kaninchen-IgG des Schafs verarbeitet.
~53 kDa gemessen
Application
Der Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper des Schafs, HRP-Konjugat, ist für die Verwendung im Western-Blot validiert.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit Kaninchen-IgG und Kaninchen-IgG (Fc). Es kann eine minimale Kreuzreaktivität mit Human-IgG und Kaninchen-IgM bestehen, mit minimaler bis keiner Kreuzreaktivität mit Maus-IgG, Ratten-IgG, Hühner-IgY, Meerschweinchen-IgG und Hamster-IgG.
Physical form
Aufgereinigter Polyklonal vom Schaf in Puffer mit PBS, StabilZyme® HRP-Konjugatstabilisator und 0,05 % ProClin 150.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in rekombinantem Kaninchen-IgG-Protein.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies Kaninchen-IgG in 0,5 µg rekombinantem Kaninchen-IgG-Protein nach.
Kontrolle
Rekombinantes Kaninchen-IgG-Protein
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
StabilZyme is a registered trademark of SurModics, Inc.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-38-2 + 7439-92-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)