Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
description
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 142 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 550 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
475 μm
pore size
0.7 μm pore size, 90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz:
Millipore Filter mit Bindemittelharz weisen eine hervorragende Nassfestigkeit auf und eignen sich ausgezeichnet für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für schwer kontaminierte Flüssigkeiten. Sie werden zudem häufig zur Klärung von wässrigen Lösungen eingesetzt.
Typ AP15
- Niedrigste Schmutzaufnahmekapazität
- Empfohlener Vorfilter für 0,2- bis 0,6-μm-Filter
Typ AP20
- Geringere Retention, höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
- Empfohlener Vorfilter für 0,8- bis 8,0-μm-Filter
- Verwendung bei vorgelagerten Prozessen zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Typ AP25
- Mit zusätzlicher Dicke wird dieselbe Retention und eine höhere Schmutzaufnahmekapazität als beim AP20 erzielt
- Empfohlen bei Vorfiltern für 0,9- bis 8-μm-Filter, insbesondere für proteinöse und schwer kontaminierte Flüssigkeiten
- Verwendung bei vorgelagerten Prozessen zum Schutz von Filtern des Typs AP15
Glasfaserfilter ohne Bindemittelharz:
Die Filter ohne Bindemittelharz behalten ihre strukturelle Intaktheit ohne Gewichtsverlust bei, wenn sie auf 500 °C erwärmt werden, und können daher in der gravimetrischen Analyse sowie für die Filtration von heißen Gasen verwendet werden.
Typ APFA
- Hält Feinpartikel mit guter Effizienz selbst bei hohen Durchflussraten zurück
- Empfohlen für die Überwachung von Abwasser und das Auffangen von Schwebstoffen in Gasen (z. B. Rauch aus Schornsteinen)
- Verwendung bei biochemischen Anwendungen (z. B. Auffangen von Zellen und Filtration von Proteinen oder Nukleinsäure-Präzipitaten)
Typ APFB
- Höhere mechanische Festigkeit bei Nässe und höhere Ladekapazität als die Filter des Typs APFA
- Verwendung zur Klärung von Flüssigkeiten, Quantifizierung von Feststoffen in Suspensionen von Feinpartikeln und Szintillationszählung
Typ APFC
- Höhere Retention, insbesondere bei der Entfernung von Feinpartikeln und Mikroorganismen, als bei den Filtern des Typs APFA
- Verwendung zur Bestimmung des Gesamtschwebstoff-Gehalts in Trinkwasser
- Verwendung zum Filtern von Proteinen oder Nukleinsäure-TCA-Präzipitaten und zum Auffangen von Zellen und Mikroorganismen
Typ APFD
- Dicker Filter mit hohem Durchfluss und niedriger Retention
- Verwendung zur Klärung von Suspensionen, die Partikel mit einer Größe von mehr als 1,0 μm enthalten
Typ APFF
- Verwendung zum Filtern von äußerst feinen Präzipitaten, wie Proteinen, Nukleinsäuren oder Serumpräzipitaten
- Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
Typ AP40
- Empfohlen für Standardmethoden zur Bestimmung des Gesamtschwebstoff-Gehalts 2540D
- Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
- Behält die strukturelle Intaktheit ohne Gewichtsverlust bei Entzündung auf 550 °C (1022 °F) nach Probenfiltration bei
- Empfohlen zur Bestimmung von flüchtigen Schwebstoffen in Schmutzwasser und industriellen Abwässern
Application
- Total Suspended Solids 2540D
- EPA method 1311 for TCLP analysis
- Determining volatile suspended matter in wastewater and industrial effluents
- Stack Testing for PFAS via OTM-45
Features and Benefits
- Empfohlen für Standardmethoden zur Bestimmung des Gesamtschwebstoff-Gehalts 2540D, Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse.
- Hitzeverträglich bei Entzündung auf 550 °C (1022 °F) nach der Probenfiltration.
- Zur Verwendung in Abwasser und Industrieabwassser zur Bestimmung der flüchtigen Schwebstoffe.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 475 μm | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 380 μm | description Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic, thickness 380 μm |
| pore size 90 % porosity, 0.7 μm pore size | pore size 90 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 90 % porosity, 0.7 μm pore size | pore size 90 % porosity, 0.7 μm pore size |
| parameter >300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 550 °C max. temp. | parameter 1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| diam. 142 mm | diam. 25 mm | diam. 142 mm | diam. 90 mm |
| material glass fiber membrane, white filter, plain filter | material white filter, glass fiber membrane, plain filter | material white filter, glass fiber membrane, plain filter | material plain filter, glass fiber membrane, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?