Fortfahren mit
AP2012450
Glasfaser-Membranfilter mit Binderharz, Porengröße 2,0 μm
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
Synonym(e):
Glasfaserfilter mit Bindemittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
2.0 μm pore size, 90 % porosity
Material:
glass fiber membrane (with binder resin), plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
124 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass fiber membrane (with binder resin), plain filter, white filter
description
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 124 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1.3 mL/min-cm2 water flow rate, 100 °C max. temp.
diam.
124 mm
filter diam.
124 mm
thickness
380 μm
pore size
2.0 μm pore size, 90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Filtercode: AP20
Filtertyp: Tiefenfilter
Überblick
Millipore-Faserscheibenfilter sind für eine Vielzahl von Flussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittel erhältlich und können EO-sterilisiert, gammasterilisiert oder autoklaviert (121 °C bei 1 bar) werden.
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz:
Millipore-Filter mit Bindemittelharz weisen eine hervorragende Nassfestigkeit auf und eignen sich ausgezeichnet für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für stark kontaminierte Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärfiltration wässriger Lösungen eingesetzt.
Typ AP15
•Niedrigste Schmutzaufnahmekapazität
•Empfohlen als Vorfilter für 0,2- bis 0,6-µm-Filter
Typ AP20
•Niedrigere Rückhaltefähigkeit und höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
•Empfohlen als Vorfilter für 0,8- bis 8,0-µm-Filter
•Einsatz vor AP15-Filtern zu deren Schutz
Typ AP25
•Rückhaltevermögen wie AP20-Filter. Aufgrund der größeren Dicke ist jedoch die Schmutzaufnahmekapazität höher
•Empfohlen als Vorfilter für 0,9- bis 8-µm-Filter, insbesondere für die Filtration proteinhaltiger Lösungen und stark kontaminierter Flüssigkeiten
•Einsatz vor AP15-Filtern zu deren Schutz
Glasfaserfilter ohne Bindemittelharz:
Die Filter ohne Bindemittelharz behalten ihre Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf Temperaturen bis zu 500 °C erhitzt werden, und können daher für gravimetrische Analysen sowie für die Filtration heißer Gase eingesetzt werden.
Typ APFA
•Gute Rückhalteleistung für kleine Partikel, selbst bei hohen Flussraten
•Empfohlen für die Abwasserüberwachung sowie das Abfangen von Schwebeteilchen aus Gasen (z. B. Rauchgasüberwachung)
•Geeignet für biochemische Anwendungen (z. B. Zellernte und Filtration von Protein- oder Nukleinsäurepräzipitaten)
Typ APFB
•Höhere mechanische Festigkeit im nassen Zustand und höhere Schmutzaufnahmekapazität als Typ APFA
•Zur Klärfiltration von Flüssigkeiten, zur quantitativen Bestimmung von Teilchen in Suspensionen und zur Szintillationszählung
Typ APFC
•Verbesserte Rückhalteleistung im Vergleich mit APFA, insbesondere bei feinen Partikeln und Mikroorganismen
•Zur Bestimmung des Gesamtgehalts suspendierter Teilchen in Trinkwasser
•Zur Filtration von Proteinen oder Nukleinsäure-TCA-Präzipitaten und zur Ernte von Zellen und Mikroorganismen
Typ APFD
•Dicker Filter mit hoher Fliussrate und geringer Rückhalteleistung
•Zur Klärfiltration von Suspensionen mit Partikeln > 1,0 µm
Typ APFF
•Zur Filtration extrem feiner Präzipitate wie z. B. Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
Typ AP40
•Empfohlen für Standardmethoden 2540D zur Bestimmung der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe in Wasser
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
•Die Integrität dieser Filter bleibt ohne Gewichtsverlust erhalten, wenn sie nach der Probenfiltration bei 550 °C (1022 °F) entzündet werden
•Empfohlen für die Bestimmung flüchtiger, suspendierter Stoffe in Haushalts- und Industrieabwässern
Application
  • Vorfiltration für 0,8- bis 8,0-µm-Filter
  • Qualitative Analyse
  • Klärfiltration wässriger Lösungen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP2007500AP2014250AP2512450
description
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
description
Millipore, filter diam. 75 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
description
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
description
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
parameter
1.3 mL/min-cm2 water flow rate, 100 °C max. temp.
parameter
1.3 mL/min-cm2 water flow rate, 100 °C max. temp.
parameter
1.3 mL/min-cm2 water flow rate, 100 °C max. temp.
parameter
100 °C max. temp., 5.8 mL/min-cm2 water flow rate
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
diam.
124 mm
diam.
75 mm
diam.
142 mm
diam.
124 mm
pore size
90 % porosity, 2.0 μm pore size
pore size
2.0 μm pore size, 90 % porosity
pore size
90 % porosity, 2.0 μm pore size
pore size
2.0 μm pore size, 90 % porosity
material
white filter, glass fiber membrane (with binder resin), plain filter
material
plain filter, white filter, glass fiber membrane (with binder resin)
material
glass fiber membrane (with binder resin), white filter, plain filter
material
glass fiber membrane (with binder resin), plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)