Fortfahren mit
ALIGNED25
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
25 mm, 5/PK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 25 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 25 mm Glass Microanalysis Filter Holder Kits.
Application
25 mm, 5/PK
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ALIGNED05XX1514732XX1009002
material
silicone
material
silicone
material
borosilicate glass base, stainless steel screen, tubulated borosilicate glass cap
material
PTFE-coated stainless steel screen
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
diam.
25 mm
diam.
58 mm
diam.
47 mm
diam.
90 mm
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable