Merck
AG777
Aquaporin 4, control peptide for AB3068
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
rat ... AQP4(25293)
General description
17 amino acid peptide sequence from Rat AQP4 from the C-terminus (1,2).
Application
For use in blocking the reactivity of AB3068.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Physical form
Liquid in PBS, pH 7.5 containing 0.05% sodium azide.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c