Fortfahren mit
AG4000
Kolorimetrisches Substrat uPA, ECM600, ECM610
Synonym(e):
Chromogenes uPA-Substrat, ECM-600-Substrat, ECM-610-Substrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Chemicon®
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable
General description
pyroGLU-GLY-ARG-pNA-HCL {L-Pyroglutamyl-Glycyl-L-Arginin-p-Nitroanilin-Hydrochlorid
Molmasse 498,9
Bsp. (316 nm) 1,27 × 10(e-1)/mol/cm
Other Notes
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Zwecke.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany