Fortfahren mit
AG243
Midkine, rekombinant human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
powder
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Biological source:
human
biological source
human
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of MK)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Humanes Midkine (MK) ist ein neues Mitglied der Familie der heparinbindenden neurotrophen Faktoren. MK und PTN (Pleiotrophin) sind strukturelle Homologe und zwischen Spezies stark konserviert. MK spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung und Karzinogenese und hat mehrere wichtige biologische Wirkungen, einschließlich der Förderung der Neuritenverlängerung und des neuronalen Überlebens. Das rekombinante Midkine ist ein 13,4-kDa-Protein, das 123 Aminosäurereste enthält.
Produktherkunft: E.coli
Physical form
Lyophilisiert aus 0,4 x PBS, pH 7,4.
Preparation Note
Das lyophilisierte Pulver ist zwar bei Raumtemperatur stabil, sollte jedoch getrocknet bei unter 0 °C aufbewahrt werden. Nach kurzem Schleudern mit sterilem Wasser auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/ml rekonstituieren. Diese Lösung kann dann mit Wasser oder anderen gepufferten Lösungen verdünnt werden. Rekonstituiertes MK kann in unverdünnten Aliquoten bei -20 °C bis zu 6 Monate gelagert werden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP3114SRP3301IL029
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
form
-
UniProt accession no.
P21741
UniProt accession no.
P21741
UniProt accession no.
P12025
UniProt accession no.
P29459, P29460
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of MK)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of IL-12; 1EU/μg)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3