Fortfahren mit
ABS457
Anti-ASAH2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
N-acylsphingosine amidohydrolase, Non-lysosomal ceramidase 2, HNAC1, Neutral ceramidase, Acylsphingosine deacylase 2, ASAH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ASAH2(56624)
General description
N-Acylsphingosin-Amidohydrolase 2 (ASAH2), auch bekannt als neutrale Ceramidase (N-CDase, NCDase), ist ein wichtiger Regulator der Sphingolipid-Signalmetaboliten. Bei einem optimalen pH-Wert von 6,5–8,5 hydrolysiert ASAH2 Sphingolipid-Ceramid nachweislich zu Sphingosin und freier Fettsäure. Darüber hinaus fungiert ASAH2 vermutlich als Repressor der Apoptose, indem es C16-Ceramid reduziert und dadurch die Ceramid-induzierte Apoptose verhindert und Sphingosin, einen Vorläufer des antiapoptotschen Faktors Sphingosin-1-phosphat, erzeugt. Zudem wird angenommen, dass ASAH2 am Verdau von Sphingolipiden aus Nahrungsmitteln im Darmtrakt beteiligt ist. Es ist davon auszugehen, dass ASAH2 in dieser Rolle als wichtiges Enzym für den Katabolismus von Sphingolipiden aus Nahrungsmitteln fungiert und demnach die Menge der bioaktiven Sphingolipid-Metaboliten im Darmtrakt reguliert. ASAH2 wird vorwiegend im Darm exprimiert. In den Nieren, der Skelettmuskulatur und im Herz wird es ebenfalls in höheren Mengen exprimiert.
~ 70 kDa gemessen. UniProt beschreibt 2 Isoformen bei ~ 82 kDa und ~ 86 kDa. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem ASAH2 entspricht.
Application
Anti-ASAH2-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf ASAH2 gerichtet ist und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde ASAH2 in 15 µg HEK293-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HEK293-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA061171HPA005468SAB3500293
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2