Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Scgb1A1(22287)
rat ... Scgb1A1(25575)
General description
Immunogen
Application
Signalisierung
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Uteroglobin in Lungengewebe der Maus nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Barry Stripp, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Uteroglobin in Alveolen adulter Mäuse nachgewiesen (Rawlins, E.L., et. al. (2009). Cell Stem Cell. 4(6):525–34).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:500 dieses Antikörpers wurde Uteroglobin in 10 µg Mäuselebergewebe-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description serum, from goat | description clone 9D5.1, from mouse | description serum, from rabbit | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| biological source goat | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Gene Information mouse ... Scgb1A1(22287) | Gene Information human ... S100A4(6275) | Gene Information mouse ... Nrgn(64011) | Gene Information human ... GBP5(115362) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?