Merck
ABS1017
Anti-PHLPP2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PHLPP2, PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase 2, PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase-like, PHLPP-like
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PHLPP2(23035)
General description
PH Domain and Leucine Rich Repeat Protein Phosphatase 2 wird vom PHLPP2-Gen kodiert. Sie katalysiert nachweislich die Dephosphorylierung von pSer473 von AKT1 und pSer660 von PRKCbeta-II sowie von pSer657 von PRKCalpha.
~150 kDa beobachtet. Es wird eine Kreuzreaktion mit allen Isoformen erwartet. Isoform 2 (~ 107 kDa) kann möglicherweise bei längeren Expositionen/höheren Konzentrationen oder in bestimmten Geweben nachgewiesen werden.
Immunogen
Epitop: Innerhalb einer PP2C-ähnlichen Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der PP2C-ähnlichen Domäne von humanem PHLPP2 entspricht.
Application
Der Anti-PHLPP2-Antikörper ist ein Antikörper gegen PHLPP2 zur Verwendung in Western Blotting und Immunzytochemie.
Forschungs-Unterkategorie
Neurale Signalisierung
Forschungskategorie
Signalgebung
Immunzytochemische Analyse: Mit 2,0 ug/ml einer repräsentativen Charge wurde PHLPP2 in HUVEC-Zellen nachgewiesen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in HUVEC-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wurde PHLPP2 in 10 µg HUVEC-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)