Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAPGEF4(11069)
General description
Direkt durch cAMP aktivierter Austauschfaktor 2 (EPAC2), auch bekannt als Rap-Guaninnukleotid-Austauschfaktor 4 (RAPGEF4), und cAMP-regulierter Guaninnukleotid-Austauschfaktor II (cAMPGEF-II), gehören zu einer Familie zyklischer Adenosinmonophosphat(cAMP)-bindender Proteine, die als Guaninnukleotid-Austauschfaktor (GEF) für die kleinen GTPasen RAP1A, RAP1B und RAP2A fungieren, die durch cAMP-Bindung aktiviert werden. Der EPAC2-Signalweg spielt eine Rolle bei zahlreichen zellulären Prozessen wie integrin-vermittelter Zelladhäsion, Muskelkontraktion, Lernen und Gedächtnis, Zellproliferation, Exozytose und Entzündung. Es wurde festgestellt, dass EPAC2 den Synapsenumbau und Depressionen auslöst, und Mutationen in diesem Gen wurden bei Patienten mit Autismus gefunden. EPAC2 wird vor allem im Gehirn und in der Nebenniere exprimiert.
~129 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten. UniProt beschreibt 3 Isoformen bei ~ 79 kDa, ~ 100 kDa und ~ 116 kDa.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem EPAC2 entspricht.
Application
Der Anti-EPAC2-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Epac gerichtet ist und in Western-Blot und IHC getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit 2,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde EPAC2 in Lebergewebe der Maus nachgewiesen.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot/Peptidinhibitionsassay an Rattenlebergewebe-Lysat.
Western-Blot-/Peptidinhibitionsassay: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde EPAC2 in 15 µg Rattenlebergewebe-Lysat nachgewiesen.
Western-Blot-/Peptidinhibitionsassay: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde EPAC2 in 15 µg Rattenlebergewebe-Lysat nachgewiesen.
Kontrolle
Gewebelysat aus der Rattenleber
Gewebelysat aus der Rattenleber
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c