Fortfahren mit
ABN433
Anti-Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 2-Antikörper
1.0 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Corticotropin-releasing factor receptor 2, CRF-R-2, CRF-R2, CRFR-2, Corticotropin-Releasing Factor Receptor 2, Corticotropin-releasing hormone receptor 2, CRH-R-2, CRH-R2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
General description
Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 2 (CRFR2) ist ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor für CRH (Corticotropin freisetzender Faktor), UCN (Urocortin), UCN2 und UCN3. Durch Ligandenbindung wird Adenylatcyclase aktiviert, was zu einer Zunahme des cAMP-Gehalts und zur anschließenden Genaktivierung führt. CRFR2 bindet Urocortin (UCN) mit höchster Affinität. CRFR2 ist in der Plasmamembran lokalisiert und weist zahlreiche Isoformen auf, deren funktionelle Bedeutungen jedoch noch erforscht werden müssen. Die jüngste Forschung konzentriert sich auf die Antagonisten der Rezeptoren für CRF. Das für CRFR2 spezifische Astressin2-B und Astressin B, das sowohl an CRFR1 als auch an CRFR2 bindet, sind zwei der jüngsten Peptid-Antagonisten. Forscher hoffen auf die Entwicklung von Behandlungen für viele CRF-abhängige Erkrankungen in der Peripherie, wie für das Reizdarmsyndrom und vielleicht sogar für unterschiedliche soziale Verhaltensweisen wie Angstzustände und antisoziale Aktivitäten.
~ 49 kDa gemessen. UniProt beschreibt 5 durch alternatives Spleißen erzeugte Isoformen, mit einem Molekulargewicht von ~ 45– 65 kDa.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem humanen Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 2 in der Nähe des N-Terminus entspricht.
Epitop: Nahe am N-Terminus
Application
Dieser Anti-Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 2-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blots und Immunhistochemie zum Nachweis des Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptors 2 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde der Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 2 in 10 µg humanem Hirngewebelysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde der Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 2 im menschlichen Kolon und in Epithelzellen der Bowman-Kapsel nachgewiesen.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Gewebelysat aus dem menschlichen Kolon.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde der Corticotropin-Releasing-Factor-Rezeptor 2 in 10 µg Gewebelysat aus dem menschlichen Kolon nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: AB9420
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4500466SAB4500467C5348
description
1.0 mg/mL, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... Crh(12918)
rat ... Crh(81648)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)