Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
10
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nrxn1(18189)
General description
Neurexin-1 (UniProt Q9CS84; auch bekannt als Neurexin I-alpha, Neurexin-1-alpha) wird vom Gen Nrxn1 (auch Kiaa0578 genannt) (Gen-ID 18189) in Mausspezies kodiert. Neurexin (NRXN) ist ein präsynaptisches Singlepass-Transmembranprotein, das beim Verbinden der Neuronen an der Synapse unterstützt. Neurexine vermitteln durch die Spezifizierung der synaptischen Funktion die Signaltransduktion über die Synapse und neuralen Netzwerke. Mutationen in der Genkodierung für Neurexine spielen bei Autismus, Schizophrenie und Nikotinabhängigkeit eine Rolle. Es gibt zwei Klassifizierungen für Neurexine, α-NRXN und β-NRXN. α-NRXN sind länger und weisen andere aminoterminale extrazelluläre Sequenzen auf als β-NRXN. ββ-NRXN fungieren als Neuroligin-Rezeptoren und spielen nachweislich eine Rolle bei der Angiogenese.
~ 170/55/40 kDa gemessen. Ja nach in den Proben vorhandenen Isoformen variabel.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der zytoplasmatischen Domänensequenz in der Nähe des C-Terminus von Neurexin-1 der Maus entspricht.
Epitop: Nahe am C-Terminus.
Application
Der Anti-pan-Neurexin-1-Antikörper detektiert den pan Neurexin-1-Gehalt und wurde für die Verwendung in Western Blots und Immunhistochemie (Paraffin) in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde Neurexin-1 in Gewebeschnitten aus der Großhirnrinde von Mäusen, Ratten und Menschen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Eine Reaktion mit allen mit Neurexin-1-alpha und Neurexin-1-beta gespleißten Isoformen von Maus-, humanen, und Rattenspezies wird erwartet, da dieser polyklonale Antikörper auf die zytoplasmische Sequenz am C-terminalen Ende gerichtet ist, die durch alternative Spleißungen nicht beeinträchtigt wird (Missler, M. und Südhof, T.C. (1998). Trends Genet. 14(1):20–26). Kreuzreaktivitäten mit den alpha- und beta-Isoformen von Neurexin-2 und Neurexin-3 sind ebenfalls wahrscheinlich, obwohl die C-terminale Sequenz unter Neurexin-1, Neurexin-2 und Neurexin-3 nicht zu 100 % konserviert ist.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wurde Neurexin-1 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wurde Neurexin-1 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: ABN161
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?