ABF1207
Anti-phospho-Syk (Tyr323)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Tyrosine-protein kinase Syk, Tyr323 phosphorylated, p72-Syk, Tyr323 phosphorylated, p72Syk, Tyr323 phosphorylated, Spleen tyrosine kinase, Tyr323 phosphorylated
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr323)
Angaben zum Gen
human ... SYK(6850)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Syk Tyr323 phosphorylation induction in 10 µg of lysate from hydrogen peroxide-treated Jurkat cells.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable