Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... YTHDF2(51441)
General description
YTH domain-containing family protein 2 (YTHDF2), auch bekannt als CLL-assoziiertes Antigen KW-14, High-glucose-regulated protein 8, Renal carcinoma antigen NY-REN-2, wird auch durch die Gennamen YTHDF2 und HGRG8 kodiert. YTHDF2 erkennt und bindet spezifisch N6-Methyladenosin (m6A)-haltige RNAs. M6A ist eine Modifikation, die an internen Stellen von mRNAs und einigen nicht-kodierenden RNAs vorkommt. Jüngste Studien haben gezeigt, dass YTHDF2 eine wichtige Rolle bei der Effizienz des Spleißens, der Verarbeitung und der Stabilität von mRNA spielen kann. Außerdem hat sich gezeigt, dass YTHDF2 die mRNA-Stabilität reguliert. Und im Zuge der Bindung an m6A-haltige mRNAs wurde festgestellt, dass YTHDF2 an mRNA-Zerfallsstellen wie Processing Bodies (P-Körper) lokalisiert wird, was zum Abbau der mRNA führt.
~62 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: Lokalisierung in mRNA-Verarbeitungsstellen (P-Körper)
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Lokalisierung von mRNA-Processing Bodies (P-Körper) an menschlichem YTHDF2 entspricht.
Application
Dieser Anti-YTHDF2-Antikörper ist für die Verwendung in WB, IC für den Nachweis von YTHDF2 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Kernrezeptoren
Western-Blot-Analyse: 15 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies YTHDF2 in WT HeLa-Zelllysat und YTHDF2 überexprimierendem Lysat nach (Chuan He, University of Chicago).
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:200-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies YTHDF2 in HeLa-Zellen nach (Chuan He, University of Chicago).
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:200-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies YTHDF2 in HeLa-Zellen nach (Chuan He, University of Chicago).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in C6-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies YTHDF2 auf 10 µg C6-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies YTHDF2 auf 10 µg C6-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?