Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDK13(8621)
General description
Cyclin-abhängige Kinase 13 (UniProt: Q14004: auch bekannt als Cdk13, EC:2.7.11.22, EC:2.7.11.23, CDC2-verwandte Proteinkinase 5, Zellteilungszyklus-2-ähnliche Proteinkinase 5, Zellteilungsproteinkinase 13, hCDK13, Cholinesterase-verwandter Zellteilungscontroller) wird durch das CDK13 (auch bekannt als CDC2L, CDC2L5, CHED, KIAA1791) Gen (Gen-ID:8621) beim Menschen kodiert. CDK13 ist ein Mitglied der Familie der Cyclin-abhängigen Serin-/Threonin-Proteinkinasen. Es ist bekannt, dass die Mitglieder dieser Familie eine wichtige Rolle als Hauptschalter bei der Kontrolle des Zellzyklus spielen. Menschliches CDK 13 hat 43 % Sequenzidentität mit CDK12. CDK13 wird im fötalen Gehirn, in der Leber, im Muskel, im erwachsenen Gehirn und in Neuroblastom- und Glioblastomtumoren exprimiert. Es enthält ausgedehnte Regionen mit Serin-Arginin (SR)-Motiven in seinen N-terminalen Regionen, was es mit der SR-Proteinfamilie verbindet, die an der RNA-Verarbeitung und dem prä-mRNA-Spleißen beteiligt ist. CDK13 enthält eine C-terminale Verlängerungshelix, die aus einem mehrbasigen Cluster und einem DCHEL-Motiv besteht, das mit dem gebundenen ATP interagiert. CDK13 besitzt eine C-terminale Repeat-Domain (CTD)-Kinase-Aktivität und ist für das RNA-Spleißen erforderlich. Es hyperphosphoryliert die C-terminale Heptapeptid-Repeat-Domäne der größten RNA-Polymerase-II-Untereinheit RPB1 und ist ein wichtiger Regulator der Transkriptionsverlängerung. Die Phosphorylierung der drei Serinreste (Ser 2, 5 und 7) innerhalb der CTD ist mit den Phasen der RNAPII-vermittelten Transkription verbunden. Die Phosphorylierung von Ser7 (pSer7) setzt den Transkriptionszyklus in Gang, der die CTD für weitere Modifikationen vorbereitet. (Ref.: Greifenberg, AK et al. (2016). Cell Reports 14(2): 320-331).
~170 kDa beobachtet; 164,92 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 19 Aminosäuren aus der N-terminalen Hälfte der menschlichen Cyclin-abhängigen Kinase 13 (CDk13) entspricht.
Application
Anti-CDK13, Best.-Nr. ABE1860, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Cyclin-abhängige Kinase 13 abzielt und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies CDK13 in HeLa-Zelllysat nach (Bartkowiak, B., et. al. (2010). Genes Dev. 24(20): 2303-16).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies CDK13 in HEK293-Ganzzellextrakt nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies CDK13 in HeLa-Kernextrakt nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies CDK13 in OVCA5 und HEK293 nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies CDK13 in HEK293-Ganzzellextrakt nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies CDK13 in HeLa-Kernextrakt nach. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies CDK13 in OVCA5 und HEK293 nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Greenleaf, Duke University Medical Center).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper weist spezifisch CDK13 in HEK293-Zellen nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Vollzellextrakt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies CDK13 in 20 µL HEK293-Vollzellextrakt nach.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies CDK13 in 20 µL HEK293-Vollzellextrakt nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?