Merck
ABE1363
Anti-Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H2A.Z, H2A/z
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, DB, ELISA, ICC, WB
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys7,Lys11)
Gene Information
human ... H2AFZ(3015)
General description
H2A.Z, auch bekannt als H2AFZ, ist eine Variante des Histons H2A, die von der Hefe bis zum Menschen hoch konserviert ist. Wie andere Histonvarianten wird auch H2A.Z von einem eigenen Gen kodiert, was zu einer leicht abweichenden H2A-Variante mit speziellen Funktionen führt. H2A.Z ist an der Chromatinverdichtung beteiligt, indem es das Histonoktamer innerhalb des Nukleosoms stabilisiert. Es fördert die Genexpression durch die Schaffung einer offenen Domäne des Chromatins, die leichter transkribiert werden kann. H2A.Z ist nicht zufällig im gesamten Genom verteilt, sondern vor allem im perizentrischen Heterochromatin, nicht aber im inaktiven X-Chromosom und im Nukleolus. H2A.Z ist sowohl mit Euchromatin als auch mit fakultativem Heterochromatin assoziiert. Die DNA-Methylierung kann die Chromatinstruktur beeinflussen und das Gen-Silencing bewirken, indem sie H2A.Z ausschließt, und ebenso schützt H2A.Z die Gene vor der DNA-Methylierung. H2A.Z spielt also eine Rolle bei der Regulierung des Heterochromatin-Silencing und ist an der Transkriptionskontrolle beteiligt.
~16 kDa beobachtet
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11) in der Nähe des N-Terminus entspricht.
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitiertes Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11) unter Verwendung von Chromatin aus HeLa-Zellen.
Dot-Blot-Analyse: 0,05 ug/ml aus einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11) in H2A.Z-Peptiden nach.
Chromatin-Immunpräzipitation (Seq.) Analyse: Eine repräsentative Charge immunpräzipitiertes Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11) unter Verwendung von Chromatin aus K562-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11) in HeLa-Zellen nach.
Dieser Anti-Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11) Antikörper ist validiert für den Einsatz in Western Blotting und Immunzytochemie und Chromatin Immunpräzipitation (ChIP) und ChIP-seq und Dot Blot und ELISA für den Nachweis von Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11).
Biochem/physiol Actions
Mensch, Maus, breites Spektrum erwartet.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS, 0,05 % Natriumazid und 0,05 % ProClin300.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Histon H2A.Z (Lys 5, 7, 11) in 10 µg mit Natriumbutyrat behandeltem HeLa-Säureextrakt nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c