Fortfahren mit
ABE1000
Anti-FOXM1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Forkhead box protein M1, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH-11, HNF-3/fork-head homolog 11, M-phase phosphoprotein 2, MPM-2 reactive phosphoprotein 2, Transcription factor Trident, Winged-helix factor fr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
1
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Forkhead-Box M1 (FOXM1), auch HNF-3, HFH-11 oder Trident genannt, gehört zu einer Superfamilie von Fox-Transkriptionsfaktoren. FOXM1 steht in engem Zusammenhang mit der Zellproliferation und spielt eine wichtige Rolle bei der Zellzyklusprogression, indem es sowohl die G1/S- als auch die G2/M-Phase reguliert. FOXM1 ist auch an der Reparatur von DNA-Schäden, Angiogenese, Apoptose und Geweberegeneration beteiligt. Kürzlich wurde festgestellt, dass dieser Transkriptionsfaktor eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und dem Fortschreiten vieler Krebsarten spielt, darunter Dickdarm-, Lungen-, Prostata-, Leber- und Brustkrebs. Die FOXM1-Konzentrationen sind bei den meisten menschlichen Tumoren deutlich höher und stehen in Zusammenhang mit dem Tumorgrad, was es zu einem potenziellen Ziel für die Krebsdiagnose und -therapie macht.
~88 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: Nahe des C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Region in der Nähe des C-Terminus von menschlichem FOXM1 entspricht.
Application
Der Anti-FOXM1-Antikörper ist ein Antikörper gegen FOXM1 zur Verwendung in Western Blotting, IHC & IP.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies FOXM1 in menschlichem Hodengewebe nach.
Biochem/physiol Actions
Es wird erwartet, dass dieser Antikörper drei bekannte Isoformen von FOXM1 auf der Grundlage des Immunogen-Designs nachweisen kann.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Thymusgewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wies FOXM1 in 10 µg in menschlichem Thymusgewebe-Lysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE68AB2277SAB4500922
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
serum, from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q08050
UniProt accession no.
P58462
UniProt accession no.
Q9H334
UniProt accession no.
Q12951
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)