Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ABCA7(10347)
General description
ATP-binding cassette sub-family A member 7 (ABCA7), auch bekannt als ABCA-SSN und Makrophagen-ABC-Transporter, ist ein ABC-Transporter in voller Größe, der aus zwei Sätzen von membranübergreifenden Domänen und den Walker-Motiven für die ATP-Interaktion besteht. Es nutzt die ATP-Hydrolyse, um den Transport verschiedener Moleküle durch die Zellmembranen zu katalysieren. ABCA7 ist an der Phagozytose apoptotischer Zellen durch Makrophagen beteiligt, bindet an APOA1, ist möglicherweise am Phospholipid- und Cholesterin-Efflux aus Zellen beteiligt und reguliert möglicherweise die zelluläre Ceramid-Homöostase während der Keratinozyten-Differenzierung. Die hohe ABCA7-Expression in peripheren Leukozyten, Thymus, Milz und Knochenmark deutet auf eine Rolle in der Lipid-Homöostase des Immunsystems hin. ABCA1 wird auch in fötalen Geweben, insbesondere in der Leber, stark exprimiert.
~234 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten. Uniprot beschreibt 2 Isoformen mit ~219 kDa und ~234 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen ABCA7 entspricht.
Application
Anti-ABCA7-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf ABCA7 abzielt, & wurde im Western Blotting getestet & ICC.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Apoptose – Weiteres
Immunzytochemische Analyse: 5 µg/ml aus einer repräsentativen Partie wies ABCA7 in HEK293-Zellen nach.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Bewertet durch Western Blotting in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers detektierte ABCA7 auf 15 µg HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers detektierte ABCA7 auf 15 µg HEK293-Zelllysat.
Kontrolle
HEK293-Zelllysat
HEK293-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c