Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
16
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RYR3(6263)
Immunogen
Synthetisches Peptid aus der abweichenden TM-Region von menschlichem Ryanodinrezeptor 3.
Application
Dieser Anti-Ryanodinrezeptor-3-Antikörper ist zur Verwendung in IC, IH, WB für den Nachweis von Ryanodinrezeptor 3 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Neuronale Signaltransduktion
Ionenkanäle & Transporter
Neuronale Signaltransduktion
Western Blotting: 1:1000 mittels ECL. Der Antikörper reagiert mit dem Ryanodinrezeptor-3-Protein mit 500 kDa. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers), 1 % BSA in 0,1 M PBS mit 0,05 % Tween 20. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers), 1 % BSA in 0,1 M PBS mit 0,05 % Tween 20. Bevorzugter Gelanteil ist 4–12 % Gradientengel.
Immunzytochemie: 1:1.000
Immunhistochemie: 1:1.000 über Nacht bei 2–8 °C unter Verwendung eines fluoreszenzmarkierten sekundären Antikörpers. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M PBS (eine Stunde). Die empfohlene Permeabilisierungsmethode ist 0,05 % Triton X-100 in Verdünnungspuffer. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Immunzytochemie: 1:1.000
Immunhistochemie: 1:1.000 über Nacht bei 2–8 °C unter Verwendung eines fluoreszenzmarkierten sekundären Antikörpers. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M PBS (eine Stunde). Die empfohlene Permeabilisierungsmethode ist 0,05 % Triton X-100 in Verdünnungspuffer. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Ryanodinrezeptor 3.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssig.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
Western Blotting = Gehirn adulter Mäuse (Skelettmuskulatur adulter Mäuse erbringt ein negatives Ergebnis).
IHC = Purkinje-Zellen aus dem Kleinhirn adulter Mäuse (Körnerzellen aus dem Kleinhirn adulter Mäuse erbringen ein negatives Ergebnis).
Western Blotting = Gehirn adulter Mäuse (Skelettmuskulatur adulter Mäuse erbringt ein negatives Ergebnis).
IHC = Purkinje-Zellen aus dem Kleinhirn adulter Mäuse (Körnerzellen aus dem Kleinhirn adulter Mäuse erbringen ein negatives Ergebnis).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c