Merck
AB825
Anti-Apolipoprotein-J-Antikörper
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
Clusterin, ApoJ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Conjugate:
unconjugated
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CLU(1191)
Immunogen
Apolipoprotein J, aus Humanplasma aufgereinigt.
Application
Der Anti-Apolipoprotein-J-Antikörper ist ein Antikörper gegen Apolipoprotein J zur Verwendung in ELISA, IP, WB und IH(P).
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Fettstoffwechsel & Gewichtsregulierung
Immunblotting: 1:5.000–1:10.000
Immunhistochemie an paraffineingebettetem Gewebe: 1:50–1:200
Immunpräzipitation
ELISA: 1:5.000–1:10.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Apolipoprotein J, vom Menschen. Vernachlässigbare Kreuzreaktivität mit Apo A-I, A-II, B, C-I, C-II, C-III und E mittels ELISA. Vernachlässigbare nichtspezifische Kreuzreaktivität mit anderen Humanserum-Proteinen.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,125 M Natriumboratpuffer, 0,075 M Natriumchlorid, 0,005 M EDTA, pH 8,0, mit 0,01 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten mehrere Wochen haltbar. Für eine längere Aufbewahrung mit dem gleichen Volumen Glycerin mischen, den Inhalt aliquotieren und bei -20 °C oder kälter bis zu 12 Monate lagern. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)