Merck
AB7356
Anti-von-Willebrand-Faktor-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Factor VIII Related Antigen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
114
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F8(302470), VWF(7450)
rat ... F8(302470)
General description
250 kDa
Der von-Willebrand-Faktor (UniProt: P04275, auch bekannt unter der Bezeichnung vWF) wird beim Menschen durch das VWF-Gen (auch bekannt als F8VWF, Gen-ID 7450) codiert. vWF ist ein multimeres Plasma-Glykoprotein, das von Endothelzellen synthetisiert wird und eine wichtige Rolle für die Wahrung der Hämostase spielt. Er wird mit einem Signalpeptid (AS 1–22) synthetisiert, das anschließend in der reifen Form abgespalten wird. vWF bildet bekanntermaßen eine molekulare Brücke zwischen der sub-endothelialen Collagenmatrix und dem Blutplättchen-Oberflächenrezeptorkomplex GPIb-IX-V und fördert so die Adhäsion von Blutplättchen an Orten vaskulärer Verletzungen. vWF fungiert auch als Chaperon für Gerinnungsfaktor VIII: er bringt ihn zum Ort der Verletzung, stabilisiert seine heterodimere Struktur und schützt ihn vor einer vorzeitigen Entfernung aus dem Plasma. Mutationen im VWF-Gen sind mit dem von-Willebrand-Syndrom (Typ 1–3) verbunden; dabei handelt es sich um allgemeine Gerinnungsstörungen, die durch eine Beeinträchtigung der Thrombozytenaggregation verursacht werden. Es wurden zwei Isoformen von vWF beschrieben, die durch alternatives Spleißen entstehen.
Dieser Anti-von-Willebrand-Faktor-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und Immunhistochemie (IHC) für den Nachweis des von-Willebrand-Faktors validiert.
Immunogen
Humaner von-Willebrand-Faktor, aus Plasma aufgereinigt.
Application
Der Anti-von-Willebrand-Faktor-Antikörper, Best.-Nr. AB7356, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der den von-Willebrand-Faktor nachweist und für die Verwendung in ELISA, Immunhistochemie und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies den von-Willebrand-Faktor in immunzytochemischen Anwendungen nach.
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wies den von-Willebrand-Faktor in ELISA-Anwendungen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250–1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies den von-Willebrand-Faktor in menschlicher Großhirnrinde, im Hippocampus der Maus, in Kleinhirn der Ratte und in menschlichen Tonsillengewebeschnitten nach.
Biochem/physiol Actions
AB7356 ist spezifisch für von-Willebrand-Faktor (vWF) mittels ELISA gegen das humane Protein und mittels Immunhistochemie. Der Antikörper ist reaktiv in paraffineingebetteten Geweben von Mensch, Ratte und Maus. Andere Spezies wurden nicht geprüft. Der Antikörper wurde nicht mittels Western-Blot-Analyse auf seine Reaktivität gegenüber vWF beurteilt.
Physical form
Aufgereinigtes Kaninchen-Immunglobulin in Puffer mit 0,02 M PBS (pH 7,6), 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Bilder von einer früheren Charge.
Färbung von menschlicher Großhirnrinde mit Anti-vWF-Antikörper vom Kaninchen (AB7356). Gewebe vorbehandelt mit Citratpuffer, pH 6,0, Anti-vWF-Antikörper mit 20 μg/ml, IHC-Select-Detektionsreagenz mit HRP-DAB.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2