Fortfahren mit
AB6019
Anti-Thymosin-beta-4-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
thymosin beta 4, X-linked, prothymosin beta-4, thymosin, beta 4, thymosin, beta 4, X chromosome, T beta-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
3
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TMSB4X(7114)
General description
Thymosin beta-4 ist das häufigste der zytoplasmatischen G-Aktin-bindenden Proteine, die zur hochkonservierten Thymosin-beta-Familie gehören. Thymosin beta-4 bindet bekanntermaßen Aktin-Monomere und sequestriert G-Aktin auf eine Weise, die die Aktin-Polymerisierung verhindert. Thymosin beta-4 spielt mehrere wichtige Rollen, unter anderem für die Induktion des Gewebeumbaus, die Wundheilung bei Zell- und Gewebeschäden und die Zelldifferenzierung; die zugrunde liegenden Mechanismen sind noch nicht vollständig geklärt. Es ist an der Regulierung des Zytoskeletts beteiligt und beeinflusst so eine Reihe von Zellprozessen. Im Gehirn ist Thymosin beta-4 assoziiert mit dem Wachstum von Neuriten und der Migration von Neuronen. Eine Expression wurde in verschiedenen hämatopoetischen und lymphoiden bösartigen Zelllinien beobachtet.
~ 33 kDa beobachtet.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der internen Domäne von menschlichem Thymosin-beta-4 entspricht.
Application
Der Anti-Thymosin-beta-4-Antikörper ist ein Antikörper gegen Thymosin beta-4 zur Verwendung in WB und IC.
Western Blot (Snap i.d.) Analyse: 1 µg/ml aus einer früheren Charge wies Thymosin beta-4 in 10 µg rekombinantem Thymosin beta-4 nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies Thymosin beta-4 in NIH/3T3-, HeLa- und A431-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt die interne Domäne von Thymosin beta-4.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an rekombinantem Thymosin beta-4.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml des Antikörpers wies Thymosin beta-4 in 10 µg rekombinantem Thymosin-beta-4 nach.
Kontrolle
Rekombinantes Thymosin beta-4.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0010717M1AB15708A4MAB3408
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
Gene Information
human ... TMSB4X(7114)
Gene Information
human ... AP4B1(10717)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c