Fortfahren mit
AB6017
Anti-F-Aktin-Capping-Protein beta-Untereinheit-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
capping protein (actin filament) muscle Z-line, beta, F-actin capping protein beta subunit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
14
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Capzb(338052)
dog ... Capzb(478209)
human ... CAPZB(832)
mouse ... Capzb(12345)
rat ... Capzb(298584)
General description
Die beta-Untereinheit des F-Aktin-Capping-Proteins (CapZ beta) gehört zur Familie der F-Aktin-Capping-Proteine; diese sind charakteristische Heterodimere, die aus einer α-Untereinheit (31–36 kDa) und einer β-Untereinheit (28–32 kDa) bestehen und in allen Eukaryoten das gezackte Ende von Aktin-Filamenten abschließen. Ihre Fähigkeit, die Aktin-Filamente zu binden, ist von Ca2++ unabhängig und erfordert für eine optimale Bindung das C-terminale Ende beider Untereinheiten. Die beta-Untereinheit von F-Aktin-Capping-Proteinen ist in den Z-Scheiben von glatten Muskeln enthalten, wo sie die Polymerisierung und Depolymerisierung von Aktin hemmt. Bei Wirbeltieren liegen die Untereinheiten von F-Aktin-Capping-Proteinen (alpha und beta) in jeweils drei Isoformen vor. Während über die β3-Untereinheit fast nichts bekannt ist, haben die β1- und β2-Isoformen jeweils spezifische Rollen. Isoform β2 wird hauptsächlich in Nicht-Muskelzellen exprimiert und wird in Glanzstreifen und der Zellperipherie gefunden, in Z-Scheiben aber nicht beobachtet. Isoform β1 wird weiter verbreitet in der glatten Muskulatur exprimiert und ist in den Z-Scheiben lokalisiert. Sie enthält auch die für das Aktin-Capping erforderliche COOH-terminale Verlängerung.
~ 34 kDa beobachtetes Molekulargewicht. Es gibt 3, durch alternatives Spleißen entstehende Isoformen: Isoform 1 mit 31 kDa, Isoform 2 mit 31 kDa und Isoform 3 (Sequenz nicht verfügbar).
Immunogen
Epitop: C-Terminus von Isoform 2
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der beta-Untereinheit von F-Aktin-Capping-Proteinen am C-Terminus von Isoform 2 des Menschen entspricht.
Application
Dieser gegen die beta-Untereinheit des F-Aktin-Capping-Proteins gerichtete Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis der beta-Untereinheit von F-Aktin-Capping-Proteinen validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemische Analyse: Dieser Antikörper detektiert nachweislich in einer Verdünnung von 1:500 die beta-Untereinheit von F-Aktin-Capping-Proteinen in NIH/3T3- und A431-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt die beta-Untereinheit von F-Aktin-Capping-Proteinen am C-Terminus von Isoform 2.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl, mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Beurteilt mittels Western Blotting an HeLa-Zelllysat.
Western Blotting Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen die beta-Untereinheit des F-Aktin-Capping-Proteins in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5228HPA031531MABT825
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
chicken, human, mouse, rat
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1