Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rodent, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSI1(4440)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neuronen- & Glia-Marker
Entwicklungsneurologie
RNA-bindendes Protein (RBP)
Es wurde eine frühere Charge in einer Verdünnung von 1:200–1:1.000 verwendet.
Immunzytochemie:
Es wurde eine frühere Charge in einer Verdünnung von 1:200–1:1.000 verwendet.
Western Blotting:
1:200–1:1.000 mittels ECL.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Kortikale neuronale Stammzellen (Best.-Nr. SCR029).
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wies Musashi-1 in 10 μg humanen Plazentalysaten nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2