Merck
AB5847
Anti--Glutamatrezeptor-1-Antikörper, phosphoSer 831
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
GluR1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
28
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
General description
100 kDa
Immunogen
Epitop: phosphoSer 831
Synthetisches Peptid, den Aminosäuren rund um phosphoSer 831 von Ratten-GluR1 entsprechend.
Application
Dieser Anti-Glutamatrezeptor-1-Antikörper, phosphoSer 831, ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Glutamatrezeptor 1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blotting und Dot Blots: 1:500-1:1.000. Die Arbeitsverdünnung sollte anhand des Gewebes und des erwarteten Phosphorylierungsstatus gewählt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Glutamatrezeptor 1 [GluR1], phosphoSer 831. Der Antikörper erkennt ein Protein mit einem Molekulargewicht von ~ 100 kDa, das an Ser 831 phosphoryliertem GluR1 in Hippocampushomogenat der Ratte entspricht. Die Immunmarkierung des GluR1-Proteins wird durch das Immunogenpeptid blockiert, nicht aber durch das entsprechende Nicht-Phosphopeptid. Die Immunogensequenz ist zu 100 % in Mensch und Maus homolog.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in 10 mM HEPES, pH-Wert 7,5, mit 150 mM NaCl, 100 μg/ml BSA und 50 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hippocampus-Neuronen, Lysate von Ratten- oder Maushirngewebe
Other Notes
Ersetzt: 05-823
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c