Merck
AB5692
Anti-ATH-1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
MATH1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATOH1(474)
General description
38 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid, Aminosäuren 188–200 von humanem NATH1.
Application
Dieser Anti-ATH-1-Antikörper ist für die Verwendung in IH und WB zum Nachweis von ATH 1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Western Blotting: 1:200–1:1.000 mittels ECL.
Immunhistochemie: 1:200–1:1.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt ATH1 (MATH1) (NeuroD-Familie), einen Transkriptionsfaktor der Helix-loop-helix-Klasse.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Ausgefällter Antikörper in einer Lösung von 50 % ungesättigtem Ammoniumsulfat und PBS ohne Konservierungsmittel.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Ungeöffnete Fläschchen sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG:
Zur Rekonstitution des Antikörpers das Antikörperfläschchen bei moderater Drehzahl (5.000 U/min) 5 Minuten zentrifugieren, um das ausgefällte Antikörperprodukt zu pelletisieren. Die Ammoniumsulfat-/PBS-Pufferlösung vorsichtig entfernen und verwerfen. Es ist nicht erforderlich, die Ammoniumsulfat-/PBS-Lösung bis zum letzten Rest zu entfernen: 10 μl verbleibende Ammoniumsulfatlösung beeinträchtigen nicht die Resuspension des Antikörpers. Das Proteinpellet nicht trocknen lassen, da dies die Reaktivität des Antikörpers schwerwiegend verringern kann.
Das Antikörperpellet in einem geeigneten biologischen Puffer wie PBS oder TBS (pH 7,3–7,5) auf eine endgültige Konzentration von 1,0 mg/ml resuspendieren. Um beispielsweise mit 50 μg ausgefälltem Antikörper eine Konzentration von 1,0 mg/ml zu erhalten, ist eine Puffermenge von 50 μl erforderlich.
Den flüssigen Puffer vorsichtig zum Pellet zugeben. NICHT VORTEXEN. Durch Umrühren mit einer breiten Pipettenspitze oder sanftes Antippen mit dem Finger mischen. Den ausgefällten Antikörper vor der Verwendung bei 4–25 °C 1 Stunde rehydrieren lassen. Es ist normal, dass kleine Partikel des ausgefällten Antikörpers nicht resuspendieren. Die Fläschchen werden überfüllt, um Verluste auszugleichen.
Die rehydrierten Antikörperlösungen können ohne signifikanten Aktivitätsverlust unverdünnt bei 2–8 °C für eine Dauer von 2 Monaten aufbewahrt werden. Bitte beachten: Die Lösung ist nicht steril, daher sollte Sorgfalt walten, wenn das Produkt bei 2–8 °C gelagert wird.
Für eine Lagerung bei -20 °C kann ein gleiches Volumen Glycerin zugegeben werden. Es wird jedoch empfohlen, Glycerin in ACS- oder höherer Qualität zu verwenden, da ein signifikanter Aktivitätsverlust auftreten kann, wenn kein hochwertiges Glycerin verwendet wird.
Für die langfristige Lagerung bei -70 °C wird empfohlen, die rehydrierte Antikörperlösung im Verhältnis 1:1 weiter zu verdünnen und hierfür eine 2%ige, mit dem Rehydrierungspuffer hergestellte BSA-Lösung (Fraktion V, beste verfügbare Qualität) zu verwenden. Die resultierende 1%-BSA/Antikörper-Lösung kann aliquotiert und gefroren bei -70 °C bis zu 6 Monate gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)