Merck
AB5684
Anti-Neurogenin-3-Antikörper, AS 80–93 von Neurogenin-3 der Maus.
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
MATH4b
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
10
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEUROG3(50674)
General description
Neurogenine sind eine Familie von bHLH-Transkriptionsfaktoren, die an der Spezifizierung der neuronalen Differenzierung beteiligt sind. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Drosophila-Gen Atonal. Die Neurogenine (ngns) bilden eine dieser mit Atonal verwandten Genfamilien. In den Zellen der Neuralleiste ist die Atonal-verwandte Neurogenin-Familie besonders wichtig für die sensorische Abstammung (Neurogenine sind essentiell für die Bildung von Spinalganglien), während das Achaete-Scute-Homolog ash1 (Mash1) für Aspekte der autonomen Neurogenese wichtig ist (Mash1 ist für die noradrenerge Differenzierung unerlässlich). Neurogenin-3 fördert die Entwicklung des Pankreas.
~ 23 kDa
Immunogen
Epitop: AS 80–93 von Neurogenin-3 der Maus.
Synthetisches Peptid, Aminosäuren 80–93 von Neurogenin-3 der Maus.
Application
Anti-Neurogenin-3-Antikörper, AS 80–93 von Neurogenin-3 der Maus. Weist die Konzentration von Neurogenin-3 nach und ist für die Verwendung in IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Immunhistochemie: 1:200–1:1.000.
Immunzytochemie: Art.-Nr. AB5684 weist Neurogenin-3 in PC12-Zellen in einer Verdünnung von 1:500 nach.
Nicht für die Western-Blot-Analyse empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Neurogenin-3 (MATH4b), einen Transkriptionsfaktor der Helix-loop-helix-Klasse.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Ausgefällter Antikörper in einer Lösung von 50 % ungesättigtem Ammoniumsulfat und PBS ohne Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Rattenhirngewebe.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)