Merck
AB5566
Anti-Capsaicin-Rezeptor-Antikörper, C-Terminus
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Vanilloid Receptor 1, VR1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
29
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
guinea pig
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Immunogen
Peptid mit 22 Aminosäuren, dem C-Terminus des Capsaicin-Rezeptor-Proteins der Ratte (Best.-Nr. AG298) entsprechend.
Application
Der Anti-Capsaicin-Rezeptor-Antikörper, C-Terminus, detektiert den Gehalt an Capsaicin-Rezeptor und wurde zur Verwendung in IH publiziert und validiert.
Immunhistochemie: 1:1.000. Der Antikörper reagiert gut mit Gewebe von Spinalganglien der Ratte.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt den Capsaicin-Rezeptor (Vanilloid-Rezeptor 1, VR1).
Physical form
Serum. Flüssig. Enthält unter 0,02 % Natriumazid.
Analysis Note
Kontrolle
Das Immunogenpeptid (Best.-Nr. AG298) ist für die Durchführung von Präadsorptionskontrollstudien erhältlich.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1