Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
13
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Tpm3(117557)
Immunogen
Synthetisches Peptid, dem 9d-Exon des alpha-Gens von Tropomyosin entsprechend.
Application
Dieser Anti-Tropomyosin-Antikörper ist zur Verwendung in WB, IC und IH für den Nachweis von Tropomyosin validiert.
Forschungskategorie
Metabolismus
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Muskelphysiologie
Muskelphysiologie
Western Blotting: 1:200–1:1.000. Der Antikörper reagiert mit dem Tropomyosin-Protein mit ~ 29 kDa in Maushirnzytosol. Je nach Probe und verwendeter Antikörperverdünnung kann unter Umständen eine weitere Bande bei ~ 52–55 kDa beobachtet werden. Es wird vermutet, dass es sich bei dieser Bande um einen Dimer handeln könnte.
Immunzytochemie: 1:100–1:500
Immunhistochemie: 1:100-1:500
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunzytochemie: 1:100–1:500
Immunhistochemie: 1:100-1:500
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Tropomyosin 1, 2, 3, 5a, 5b, 6.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source sheep | biological source sheep | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?