Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
IHC
Citations:
7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
diluted serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Glycin-Glutaraldehyd-BSA
Application
Dieser Anti-Glycin (geringer Glutaraldehydgehalt)-Antikörper wurde zur Verwendung in IH für den Nachweis von Glycin (geringer Glutaraldehydgehalt) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Ionenkanäle & Transporter
Immunhistochemie unter Verwendung von Silber-intensiviertem Immungold oder Fluoreszenz (siehe empfohlenes Protokoll). Für optimale Detektion sollten die Proben mit 0,5–2,5 % Glutaraldehyd fixiert werden.
* Dieser Antikörper wurde auch erfolgreich mit einer Fixierung verwendet, die kein/kaum Glutaraldehyd und einen hohen Paraformaldehyd-Gehalt aufwies (Fixierungsmittel mit 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M Phosphatpuffer / 3 % Sucrose). Die Mindestkonzentration von Glutaraldehyd für AB5020 beträgt 0,05 %. Siehe nachfolgendes Protokoll. Die Leistung mit gefrorenen Schnitten, Vibratom-Schnitten und Gewebekulturformaten ist gut, wenn penetrierende Reagenzien wie 0,3 % Triton X-100 verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
VERDÜNNUNG: Ausreichend AB5020 für den Tagesbedarf vorbereiten und hierfür 100-fach mit 1 % GSPBT verdünnen.
* Dieser Antikörper wurde auch erfolgreich mit einer Fixierung verwendet, die kein/kaum Glutaraldehyd und einen hohen Paraformaldehyd-Gehalt aufwies (Fixierungsmittel mit 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M Phosphatpuffer / 3 % Sucrose). Die Mindestkonzentration von Glutaraldehyd für AB5020 beträgt 0,05 %. Siehe nachfolgendes Protokoll. Die Leistung mit gefrorenen Schnitten, Vibratom-Schnitten und Gewebekulturformaten ist gut, wenn penetrierende Reagenzien wie 0,3 % Triton X-100 verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
VERDÜNNUNG: Ausreichend AB5020 für den Tagesbedarf vorbereiten und hierfür 100-fach mit 1 % GSPBT verdünnen.
Biochem/physiol Actions
Glycin. Der Antikörper wurde gegen ein Spektrum von Antigenen kalibriert, um die Hapten-Spezifität und die korrekte Affinität sicherzustellen. Keine messbare Kreuzreaktivität (< 1:1.000) gegen Glycin in Peptiden oder Proteinen. Keine messbare Kreuzreaktivität mit Glutaraldehyd-fixiertem Gewebe (< 1:1.000) gegen L-Alanin, gamma-Aminobutyrat, 1-Amino-4-guanidobutan (AGB), D/L-Arganin, D/L-Aspartat, L-Citrullin, L-Cystein, D/L-Glutamat, D/L-Glutamin, Glycin, L-Lysin, L-Ornithin, L-Serin, Taurin, L-Threonin, L-Tryptophan und L-Tyrosin.
Packaging
2000 Assays
Physical form
IgG-Fraktion in sterilem 0,1 M Phosphatpuffer. Frei von Konservierungsmitteln.
Preparation Note
Stammlösung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Diese Stammlösung ist bei normaler Anwendung und routinemäßiger Aufbewahrung bei 2–8 °C äußerst stabil. Diese Stammlösung nicht einfrieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?