Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
11
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HK2(3099)
General description
102 kDa
Immunogen
Rekombinante Typ-II-Hexokinase der Ratte.
Application
Der Anti-Hexokinase-Typ-II-Antikörper ist ein Antikörper gegen Hexokinase Typ II zur Verwendung in ELISA, IC und WB.
Forschungskategorie
Metabolismus
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Enzyme & Biochemie
Enzyme & Biochemie
Western Blot: 1:5.000–1:10.000.
Immunzytochemie unter Verwendung indirekter Immunfluoreszenz.
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunzytochemie unter Verwendung indirekter Immunfluoreszenz.
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit dem Typ-II-Isozym von Hexokinase der Ratte (102 kDa). Keine Reaktivität mit den Typ-I- oder Typ-III-Isozymen von Hexokinase der Ratte in Immunblot oder ELISA. Eine Reaktivität mit dem Typ-II-Isozym von Mensch und Hamster wurde mittels Immunblotting bestätigt, und eine Reaktivität mit dem Typ-II-Isozym anderer Säugerspezies wird erwartet.
Physical form
Flüssig. Teilweise aufgereinigtes Kaninchenserum. Im ursprünglichen Antiserum waren mit dem Typ-I-Isozym reaktive Antikörper vorhanden; diese wurden mittels Affinitätschromatographie in einer Säule mit immobilisiertem Typ-I-Isozym entfernt. Anschließend wurde das ursprüngliche Volumen des affinitätsabgereicherten Serums wiederhergestellt.
Format: Aufgereinigt
Immundepletiertes Serum
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Auf Insulin reagierende Gewebe wie Skelettmuskulatur
Auf Insulin reagierende Gewebe wie Skelettmuskulatur
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?