Fortfahren mit
AB3245-I
Anti-TopBP1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DNA topoisomerase 2-binding protein 1, DNA topoisomerase II-beta-binding protein 1, DNA topoisomerase II-binding protein 1, TopBP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TOPBP1(11073)
General description
Das DNA-Topoisomerase-2-bindende Protein 1 (UniProt: Q92547; auch bezeichnet als DNA-Topoisomerase-II-beta-bindendes Protein 1, DNA-Topoisomerase-II-bindendes Protein 1, TopBP1) wird beim Menschen vom Gen TOPBP1 (auch bezeichnet als KIAA0259; Gen-ID: 11073) kodiert. Eine rechtzeitige DNA-Replikation und eine genaue Chromosomentrennung sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Genomintegrität, um Krebs und andere genetische Erkrankungen zu vermeiden. TopBP1 spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der DNA-Verarbeitung während der Mitose, um die Übertragung von DNA-Schäden auf Tochterzellen der G1-Phase zu reduzieren. Im Gegensatz zum Transläsionssynthese-Gerüstfaktor REV1 oder zum K164-ubiquitinierten PCNA, die zur Rekrutierung von Transläsionspolymerasen auf blockierten Replikationsgabeln dienen, bildet TopBP1 beim mitotischen Eintritt Foki. Dabei markiert TopBP1 Stellen ungeplanter DNA-Synthese und fördert diese Synthese an unterreplizierten Regionen, unabhängig von REV1 und PCNA. Aus persistierenden TopBP1-Foci entstehen in der G1-Phase 53BP1-Kernkörperchen (Nbs). Zudem induziert eine präzise zeitliche Depletion von TopBP1 unmittelbar vor dem mitotischen Eintritt die Bildung von 53BP1-NBs im nächsten Zellzyklus. Das humane TopBP1 enthält acht BRCA1-C-Terminus(BRCT)-Domänen (a.a. 101-189, 195-284, 354-444, 548-633, 641-738, 900-991, 1259-1351 sowie 1389-1486) und zwei nukleäre Lokalisierungssignal(NLS)-Motive (a.a. 852-858 sowie 1517-1520). Eine TopBP1-BRCT1/2-vermittelte Interaktion mit phosphoryliertem Rad9 ist essentiell für die TopBP1-abhängige Aktivierung des ATR-Proteins (Ataxia Telangiectasia and Rad3-related), während TopBP1-BRCT6 mit dem phosphorylierten Transkriptionsfaktor E2F1 interagiert, um als Reaktion auf eine DNA-Schädigung die E2F1-Aktivität zu reprimieren. BRCT6 zielt zusätzlich auf die Poly(ADP-Ribosyl)ierung durch Poly(ADP-Ribose)-Polymerase 1 (PARP-1) ab. Der innate Immunregulator STAT5 wird durch Proteine des humanen Papillomvirus (HPV) in HIV-infizierten Zellen aktiviert, was zu einer upregulierten TopBP1-Transkription und einer Aktivierung des ATR-Signalwegs führt, die für die HPV-Genomamplifikation erforderlich sind.
~180 kDa gemessen. 170,7 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Region entspricht, die zwischen den BRCT-Domänen 6 und 7 des humanen TopBP1 liegt.
Application
Der Anti-TopBP1-Antikörper (Katalog-Nr. AB3245-I) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf das DNA-Topoisomerase-2-bindende Protein 1 (TopBP1) abzielt und in Immunpräzipitation und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunpräzipitationsanalyse: Mit 10 µg einer repräsentativen Charge wurde eine Immunpräzipitation von TopBP1 aus 500 µg HeLa-Zelllysat durchgeführt.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper zielt auf die humane TopBP1-Region zwischen der sechsten und der siebten BRCA1-C-Terminus(BRCT)-Domäne ab.
Physical form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde TopBP1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)