Merck
AB2959
Anti-ADAM 9-Antikörper, Disintegrin-Domäne
from rabbit
Synonym(e):
ADAM metallopeptidase domain 9 (meltrin gamma), a disintegrin and metalloproteinase domain 9 (meltrin gamma), Cellular disintegrin-related protein, Myeloma cell metalloproteinase, Metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Das eine Integrin- und Metalloproteinase-Domäne enthaltende Protein 9 (ADAM9) gehört zu einer Familie von membranverankerten, Disintegrin-haltigen Transmembranproteinen, die an verschiedenen biologischen Funktionen beteiligt sind, etwa an der Abspaltung der Ektodomäne von Proteinen (Shedding), der Zellfusion und der Zelladhäsion. ADAMs enthalten mehrere charakteristische Domänen, von denen zwei, die Protease- und die Disintegrin-Domäne, für ihre Homologie mit der Metalloprotease von Schlangengift bekannt sind. Die genaue Funktion von ADAM9 ist noch unbekannt; es ist jedoch weit verbreitet, wird in Keratinozyten gefunden und ist idealerweise auf der Zellmembran platziert, was einigen Studien zufolge die These stützen könnte, dass es eine Rolle für die Migration und Beweglichkeit von Zellen spielt. Durch alternatives Spleißen entstehen zwei Isoformen; Isoform 1 wird in der Zellmembran gefunden und gilt als Single-Pass-Membranprotein vom Typ 1, während Isoform 2 sezerniert wird. Mutationen in der ADAM9-Expression verursachen Zapfen-Stäbchen-Dystrophie von Typ 9 (CORD9). Diese Erkrankung ist charakterisiert durch sichtbare Pigmentablagerungen auf der Netzhaut, einen Verlust von Zapfen-Lichtrezeptoren und eine Degeneration der Stäbchen, was letztendlich einen schweren Verlust von Sehkraft zur Folge hat.
~ 90 kDa gemessen. Durch alternatives Spleißen entstehen 2 Isoformen: Isoform 1 mit 91 kDa und Isoform 2 mit 72 kDa.
Immunogen
Epitop: Disintegrin-Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, der Disintegrin-Domäne vom menschlichen ADAM9 entsprechend.
Application
Dieser Anti-ADAM9-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von ADAM 9 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
MMPs & TIMPs
Biochem/physiol Actions
Maus und Ratte (90 % Sequenzhomologie).
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl, mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Zelllysat menschlicher Chondrozyten.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies ADAM 9 in 10 µg Zelllysat menschlicher Chondrozyten nach.
Kontrolle
Zelllysat humaner Chondrozyten
Other Notes
Ersetzt: AB19025
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c