Merck
AB1597P
Anti-Vesikulärer Monoamintransporter 1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
VMAT1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Immunogen
Eine C-terminale Peptidsequenz aus 12 Aminosäuren von Ratten-VMAT1 (Liu et al. 1992). Dieses Peptid wird als zytoplasmisch prognostiziert.
Application
Der Anti-Vesikuläre-Monoamintransporter-1-Antikörper weist den Gehalt an vesikulärem Monoamintransporter 1 nach und wurde zur Verwendung in ELISA, IH und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Western Blot: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode)
Immunhistochemie: 1–20 μg/ml auf Paraformaldehyd-fixierten Schnitten.
ELISA: 0,5–1,0 μg/ml (1 μg/ml VMAT1-Peptid (Best.-Nr. AG250)/Well)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden
Biochem/physiol Actions
Vesikulärer Monoamintransporter 1 (VMAT1). Ein gegen das C-terminale VMAT1-Peptid gerichteter Antikörper wies eine Hauptbande bei ~ 55 kDa in postnukleären Überständen von mit VMAT1 transfizierten CHO-Zellen nach, nicht aber in Zellen des Wildtyps (Liu et al. 1994). Auch einige zusätzliche Banden, sowohl mit höherem als auch mit geringerem Molekulargewicht, wurde detektiert und werden durch die Hinzufügung von Proteasehemmern nicht beeinflusst. VMAT1 wurde lokalisiert in chromaffinen Zellen der Nebenniere sowie in endokrinen und parakrinen Zellen, die mit dem Darm, dem Magen und dem sympathischen Nervensystem in Verbindung stehen (Liu et al. 1994; Weihe et al. 1994). VMAT1 wurde auch in Endosomen von transfizierten CHO-Zellen und in LDCVs von PC12-Zellen der Ratte gefunden (Liu et al. 1994). Es wird nicht davon ausgegangen, dass dieser Antikörper eine Kreuzreaktivität mit humanem VMAT1 zeigt (Erickson et al. 1996).
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c