Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
26
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
General description
180 kDa
Immunogen
C-terminales Fusionsprotein von NMDAR2B (Aminosäuren 984–1104).
Application
Der Anti-NMDAR2B-Antikörper, Schmerz, detektiert den NMDAR2B-Gehalt und wurde zur Verwendung in IP und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blotting 1:200–1:1.000 (NMDAR2B ist in hohen Konzentrationen im Hippocampus vorhanden)
Immunpräzipitation unter Verwendung solubilisierter Hippocampus-Schnitte. 3 μl fällen mittels Immunpräzipitation (unter geeigneten Bedingungen) sämtliches NMDAR2B in 200 μg Rattenhirnlysat quantitativ aus.
Nicht empfohlen für die Verwendung in der Immunhistochemie.
Hinweis: Die obigen Verdünnungen beziehen sich auf das 35S-Protein A; mit ECL müssen die Verdünnungen unter Umständen erheblich höher sein, um eine spezifische Immunmarkierung zu erhalten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunpräzipitation unter Verwendung solubilisierter Hippocampus-Schnitte. 3 μl fällen mittels Immunpräzipitation (unter geeigneten Bedingungen) sämtliches NMDAR2B in 200 μg Rattenhirnlysat quantitativ aus.
Nicht empfohlen für die Verwendung in der Immunhistochemie.
Hinweis: Die obigen Verdünnungen beziehen sich auf das 35S-Protein A; mit ECL müssen die Verdünnungen unter Umständen erheblich höher sein, um eine spezifische Immunmarkierung zu erhalten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt NMDAR2B. Erkennt mittels Western Blot eine 180-kDa-Bande in Gehirnmembranen der Ratte. Erkennt außerdem eine 70-kDa-Bande (mutmaßlich ein Kontaminant). Keine Reaktivität auf NMDAR2A oder NMDAR2C mittels Western Blot. Eine Immunmarkierung wird durch Präadsorption von AB1557 mit dem C-terminalen Fusionsprotein, das zur Erzeugung des Antikörpers verwendet wurde, blockiert.
Physical form
Kaninchen-Antiserum. Flüssig, ohne Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe, Dendriten von Purkinje-Zellen der Ratte, Hippocampus-Lysat der Ratte, NR2B-exprimierende HEK-293-Zellen
Hirngewebe, Dendriten von Purkinje-Zellen der Ratte, Hippocampus-Lysat der Ratte, NR2B-exprimierende HEK-293-Zellen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c