Direkt zum Inhalt
AB153-I
Anti-Goldfluoreszenz-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Fluorescent Marker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Application:
IHC
Citations:
34
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Fluoro-Gold (Hydroxystilbamidin) ist ein sehr beliebter fluoreszenter Marker für die retrograde Kennzeichnung von Projektionsneuronen. AB153 reagiert auch sehr gut mit Aminostilbamidin in gefrorenen in 4 % PFA-fixierten Geweben.
Immunogen
An KLH konjugiertes Fluro-Gold.
Application
Anti-Fluoro-Gold-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Fluoro-Gold gerichtet ist und in IHC (Paraffin) getestet wurde.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurden mit Fluoro-Gold behandelte Neuronen im frontalen Großhirnrindengewebe von Ratten nachgewiesen (Chang, H. T., et al. (1990). J Neurosci Methods. 35(1):31-37.).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit allen Speziesproben, die mit Fluoro-Gold behandelt wurden.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunhistochemie in fixiertem, gefrorenen, mit Fluoro-Gold behandeltem Großhirnrindengewebe von Ratten.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:10.000 Verdünnung dieses Antikörpers wurde Fluoro-Gold in fixiertem, gefrorenen, mit Fluoro-Gold behandelten Großhirnrindengewebe von Ratten nachgewiesen.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)