Über diesen Artikel
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, human, rat, mouse
should not react with
bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGF(4803)
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurochemie & Neurotrophine
Immunblotting: 1–10 μg/ml
ELISA: 1–10 μg/ml
Hemmung der biologischen Aktivität in vitro: 1-10 μg/ml
BIOLOGISCHE AKTIVITÄT: Neutralisiert NGF, aber keine anderen Neurotrophine.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Nervenwachstumsfaktorβ-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c