Fortfahren mit
AB15138
Anti-Nogorezeptor-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Reticulon-4 receptor, Nogo receptor, NgR, Nogo-66 receptor, Nogor, Rtn4r
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rtn4R(65079)
General description
Axone sind für die neuronale Kommunikation notwendig, werden jedoch nach einer Verletzung des Gehirns oder Rückenmarks von erwachsenen Säugern nicht regeneriert. Die Nichtregenerierung wird teilweise durch den von myelinisierenden Zellen produzierten potenten axonalen Wachstumshemmer Nogo verursacht. Die Entdeckung eines hochaffinen axonalen Rezeptors für die extrazelluläre Domäne des Nogo liefert einen ersten Einblick in die Wirkungsweise des Nogo. Eine Unterbrechung der Interaktion des Nogo mit dem Nogo-66-Rezeptor könnte eine axonale Regenerierung in-vivo ermöglichen. Das Protein wird als Nogo-Rezeptor bezeichnet, weil es an mehrere andere das neuronale Wachstum hemmende Proteine bindet. Es hat sich gezeigt, dass es im Gehirn und Rückenmark ubiquitär vorhanden ist.
~ 50,9 kDa
Immunogen
Epitop: Reife Form
Rekombinantes Protein.
Application
Anti-Nogo-Rezeptor-Antikörper detektiert den Nogo-Rezeptor-Gehalt und wurde für die Verwendung in WB und IH in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Wachstumskegel & Axonale Wegfindung
Nicht chargenspezifisch getestete Anwendung 1:
Immunhistochemie: Arbeitsverdünnungen von 1:50-1:500 in Rattenhirn und Rattenrückenmark (in Paraffin eingebettet)
Biochem/physiol Actions
Best.-Nr. AB15138 erkennt die reife Form des Nogo-Rezeptors.
Kann aufgrund der Sequenzähnlichkeit mit Menschen oder Primaten kreuzreagieren. Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Physical form
Aufgereinigt in PBS mit 0,1 % NaN3
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei Lagerung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr nach Empfang haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Mauskleinhirn-Lysat
Regelmäßig am Mauskleinhirn-Lysat getestet.
Chargenspezifische getestete Anwendung 1: Western Blot
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5888AB5664PAB2256
description
from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
serum, from guinea pig
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
guinea pig
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)