Direkt zum Inhalt
AB1258
Anti-Cytochrom P450-Enzym-CYP1A1-Antikörper
serum, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AHRR(57491)
Immunogen
Synthetisches Peptid
Application
Anti-Cytochrom P450-Enzym-CYP1A1-Antikörper weist den Gehalt an Cytochrom P450-Enzym CYP1A1 nach und wurde zur Verwendung in IH und WB in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Enzyme und Biochemie
Western Blot
Immunhistochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit humanem Cytochrom P450 CYP1A1 in der mikrosomalen Fraktion der menschlichen Plazenta und mit rekombinantem humanem CYP1A1.
Physical form
Kaninchen-Antiserum. Flüssig, ohne Konservierungsmittel.
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: MAB3522
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)