Merck
AB1211
Anti-β Galactosidase-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
23
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
E. coli, vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GLB1(2720)
Immunogen
beta-Galactosidase (E. coli).
Application
Anti-β-Galactosidase-Antikörper ist ein Antikörper gegen β-Galactosidase und wird in ELISA, Immunhistochemie, Immunpräzipitation und Western Blotting verwendet.
ELISA: 1:10.000-1:50.000 im Assay gegen 1 μg beta-Galactosidase in einem standardmäßigen Sandwich-ELISA.
Immunblotting: 1:2.000-1:10.000 an beta-Galactosidase-Fusionsproteinen.
Immunhistochemie: 1:1.000–1:5.000 an formalinfixiertem Gewebe mit 4 % Paraformaldehyd.
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Biochem/physiol Actions
Erkennt beta-Galactosidase( E. coli). Monospezifisch durch IEP. Kreuzreaktivität mit anderen Geweben und Spezies ist möglich.
Physical form
Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Cellulose-Chromatografie
Format: Aufgereinigt
Immunglobulin mittels Delipidierung, Salzfraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt. Flüssigkeit in 0,02 mol/l Natriumphosphatpuffer, 0,15 mol/l Natriumchlorid, mit 0,01 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit beta-Galactosidase markierte Proteine
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2