Fortfahren mit
AABP02500
MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 0,8 µm
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.8 μm pore size, 82 % porosity
Material:
black filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
black filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
color
black
matrix
MF-Millipore
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore Membranfilter bestehen aus biologisch trägen Gemischen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat. Sie werden häufig in der analytischen Chemie und Forschung eingesetzt.
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 0,8 μm wird verwendet:
  • für die Platzierung von Retinaproben vor der immunfluoreszenten Färbung
  • in der Mikroelectrodenarray-Stimulation und Aufzeichnung
  • in Patch-Clamp-Aufzeichnungsstudien
Features and Benefits
  • Für biologische Anwendungen und Umweltüberwachung.
  • Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AAWP03700AAWP037P0AAWP01300
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
description
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for aerosol monitoring
description
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for liquid monitoring
description
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
diam.
25 mm
diam.
37 mm
diam.
37 mm
diam.
13 mm
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
material
black filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)