Über diesen Artikel
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Vantage
parameter
operating temperature at 2-40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 7 bar max. pressure (100 psid)
technique(s)
protein purification: suitable
L
500 mm
area
8 cm2 , cross-sectional
bed H
250-500 mm
bed volume
200-400 mL
diam.
32-32.1 mm
Legal Information
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vantage™ L Laboratory Columns