Fortfahren mit
8.55118
Rink Amide MBHA resin HL
Novabiochem®
Synonym(e):
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-MBHA resin (100-200 mesh)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.200,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
€ 75,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
This support comprises of the modified Rink amide linker attached to MBHA resin [1] and is used to prepare peptide amides by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Other Notes
Replaces: 01-64-0459
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.551198.550458.55120
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
solid
form
beads
form
beads
form
beads
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c