Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Boc-Lys(Fmoc)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
InChI key
JYEVQYFWINBXJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Boc-Schutzgruppen
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): entspricht
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1,0 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Novabiochem® | description Novabiochem® | description Novabiochem® | description (cryst) Novabiochem® |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group amine | functional group Boc, amine | functional group amine | functional group amide |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Lys(Fmoc)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?