Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H32ClN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.15
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Fmoc-His(Clt)-OH, Novabiochem®
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C40H32ClN3O4/c41-36-22-12-11-21-35(36)40(27-13-3-1-4-14-27,28-15-5-2-6-16-28)44-24-29(42-26-44)23-37(38(45)46)43-39(47)48-25-34-32-19-9-7-17-30(32)31-18-8-10-20-33(31)34/h1-22,24,26,34,37H,23,25H2,(H,43,47)(H,45,46)/t37-/m0/s1
InChI key
SYGADBVEKBWUKO-QNGWXLTQSA-N
General description
A useful derivative for the convergent synthesis of peptide due to the enhanced stability of Clt group compared to Trt group to mildy acidic reagents. Fmoc-His-(Clt)-OH gives approximately a third less racemization when compared to Fmoc-His(Trt)-OH during slow coupling reactions.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?