Fortfahren mit
8.52118
Fmoc-Asp(EDANS)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Asp(EDANS)-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H29N3O8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
603.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(ccc2)NCCNC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)ccc1
InChI
1S/C31H29N3O8S/c35-29(33-16-15-32-26-13-5-12-24-23(26)11-6-14-28(24)43(39,40)41)17-27(30(36)37)34-31(38)42-18-25-21-9-3-1-7-19(21)20-8-2-4-10-22(20)25/h1-14,25,27,32H,15-18H2,(H,33,35)(H,34,38)(H,36,37)(H,39,40,41)/t27-/m0/s1
InChI key
ZHXKVZRMHMFRBQ-MHZLTWQESA-N
General description
Fluorescence-labeled amino acid for preparing fluorescence-quenched peptide substrates by Fmoc SPPS [1]. Most frequently used in conjunction with Dabcyl quenching group.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] L. L. Maggiora, et al. (1992) J. Med. Chem., 35, 3727.
Analysis Note
Color (visual): grey
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1288
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c