Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 262,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.090,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H36N2O7
Molekulargewicht:
560.64
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH-Dipeptide bieten dieselben Vorteile wie Pseudoprolin-Dipeptide in Fmoc-SPPS, jedoch für Gly-haltige Peptidsequenzen. Sie sind äußerst einfach anzuwenden. Für ihre Einführung können Standardkupplungsmethoden wie PyBOP®/DIPEA oder DIPCDI/HOBt genutzt werden. Bei der standardmäßigen, TFA-vermittelten Spaltungsreaktion wird die Dmb-Gruppe entfernt und der Glycinrest regeneriert.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen.
Vermeidung von Aggregation bei der SPPS mit Fmoc
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen.
Vermeidung von Aggregation bei der SPPS mit Fmoc
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c = 1 in Methanol): -34,0 bis -28,0 °
Reinheit (TLC(157A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1,50 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c = 1 in Methanol): -34,0 bis -28,0 °
Reinheit (TLC(157A)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1,50 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-1280
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Novabiochem® | description Novabiochem® | description Novabiochem® | description Novabiochem® |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| assay ≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥96.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥96.5% (HPLC), ≥98% (TLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?