product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[N+](CCCC[C@H](N=C([O-])OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C24H30N2O4.ClH/c1-26(2,3)15-9-8-14-22(23(27)28)25-24(29)30-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21;/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29);1H/t22-;/m0./s1
InChI key
XUJRNPVABVHOAJ-FTBISJDPSA-N
General description
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Vermeidung von Aggregation bei der Fmoc-SPPS
Literaturverweise
[1] S. Rothbart, et al. (2012) Methods Enzymol., 512, 107.
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95,0 %(a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
LC/MS: entspricht
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c